Documentos
D1556
Sigma-Aldrich
Meio de gradiente de densidade OptiPrep
used for cell and subcellular organelle isolation
Sinônimo(s):
Iodixanol
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
esterilidade
sterile
forma
liquid
densidade
1.319-1.321 g/mL
aplicação(ões)
hematology
histology
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
chave InChI
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O meio de gradiente de densidade OptiPrep, também conhecido como iodixanol, é um meio de gradiente de densidade iodado não iônico de baixa osmolaridade. É uma solução estéril e testada para endotoxinas que compreende 60% (p/v) de iodixanol em água, projetada para o isolamento in vitro de partículas biológicas. Ele pode ser usado para fracionamento e separação de organelas celulares e subcelulares.
Aplicação
O OptiPrep tem sido usado para isolar moléculas, células e organelas subcelulares, incluindo DNA, citocinas, lisossomos, retículo endoplasmático, peroxissomos, linfócitos T e células assassinas naturais. Também foi usado para as seguintes aplicações:
  • investigar a eficiência do encapsulamento de uma única célula;
  • o isolamento baseado em gradiente de células de câncer senescentes;
  • o isolamento de vírions não envelopados, o isolamento de lavagem broncoalveolar;
  • o isolamento de lipoproteínas e macromoléculas;
  • a purificação de vírions;
  • a purificação de células neuronais
Características e benefícios
O OptiPrep tem várias propriedades biocompatíveis que o tornam ideal para uso.
  • É biologicamente inerte e não interfere nos ensaios de enzimas marcadoras.
  • Não é iônico, não é tóxico e tem baixa pressão osmótica.
  • Forma gradientes espontâneos que são mais estáveis e fáceis de preparar do que a sacarose.
Outras notas
Solução 60% (p/v) de iodixanol em água (estéril).
Informações legais
OptiPrep is a trademark of Serumwerk Bernburg AG
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Eloise Hudry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(1), 44-53 (2009-08-06)
The development of Alzheimer's disease (AD) is closely connected with cholesterol metabolism. Cholesterol increases the production and deposition of amyloid-beta (Abeta) peptides that result in the formation of amyloid plaques, a hallmark of the pathology. In the brain, cholesterol is
WU Polyomavirus in Respiratory Epithelial Cells from Lung Transplant Patient with Job Syndrome
Erica A. S, et al.
Emerging Infectious Diseases, 21(1), 103-106 (2015)
Isolation of senescent cells by iodixanol (OptiPrep) density gradient-based separation
Kristina Kovacovicova, Manlio Vinciguerra
Cell Proliferation, 52 (2019)
Tanner C Fadero et al.
eLife, 6 (2017-09-05)
Iodixanol provides an easy and affordable solution to a problem that has limited resolution and brightness when imaging living samples.
Chapter 19: Isolation of Subcellular Organelles and Structures
Uwe Michelsen, Jorg von Hagen
Methods in Enzymology, 463 (2009)
Artigos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.