Documentos
P4937
Sigma-Aldrich
Percoll®
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Density gradient medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.75
esterilidade
aseptically filled
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
8.5-9.5 (25 °C)
densidade
1.13 g/mL±0.005 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O Percoll® é um meio clássico para centrifugação de células, vírus e partículas subcelulares em gradiente de densidade. Ele consiste em partículas de sílica coloidal de 15-30 nm de diâmetro (23% p/p em água) revestidas com polivinilpirrolidona (PVP). O revestimento de PVP torna o produto completamente atóxico e ideal para uso com materiais biológicos. Devido à sua heterogeneidade no tamanho das partículas, a sedimentação ocorre em taxas diferentes, criando espontaneamente gradientes isométricos muito suaves na faixa de 1,0 a 1,3 g/ml.
Aplicação
O Percoll consiste em partículas de sílica coloidal de 15-30 nm de diâmetro (23% p/p em água) revestidas com polivinilpirrolidona (PVP). Ele é usado para estabelecer viscosidade baixa atóxica, gradientes de densidade de baixa osmolaridade que podem ser usados para isolar células, organelas e vírus. Ele foi usado para separar vesículas de membrana externa e interna de E. coli. O Percoll é isosmótico em todo o gradiente, atóxico e facilmente removido dos materiais purificados.
O Percoll® foi usado na separação centrífuga de:
  • cardiomiócitos ventriculares de ratos neonatos
  • leucócitos de uma amostra de sangue
  • células mioides peritubulares (PM)
Adequado para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Características e benefícios
  • A baixa osmolalidade permite o ajuste preciso às condições fisiológicas sem interferência significativa do meio.
  • Compatível com células vivas e vírus e permite a separação e a recuperação de sistemas intactos e totalmente ativos.
  • Impermeável a membranas biológicas, resultando em nenhuma alteração da densidade flutuante das partículas durante a centrifugação.
  • A formação espontânea de gradiente durante a centrifugação permite a mistura de grandes volumes de amostra nos tubos de centrífuga.
  • A baixa viscosidade resulta na rápida formação de gradientes e na separação de partículas.
  • A maioria das partículas biológicas com valores de coeficiente de sedimentação superiores a 60S pode ser isolada com sucesso em gradientes de Percoll.
Informações legais
Percoll is a registered trademark of Cytiva
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Hila Doron et al.
Cell reports, 28(7), 1785-1798 (2019-08-15)
Melanoma is the deadliest skin cancer due to its high rate of metastasis, frequently to the brain. Brain metastases are incurable; therefore, understanding melanoma brain metastasis is of great clinical importance. We used a mouse model of spontaneous melanoma brain
Density gradients prepared from colloidal silica particles coated by polyvinylpyrrolidone (Percoll).
H Pertoft et al.
Analytical biochemistry, 88(1), 271-282 (1978-07-15)
Maryam Ghaedi et al.
The Journal of experimental medicine, 217(3) (2019-12-10)
Lung group 2 innate lymphoid cells (ILC2s) drive allergic inflammation and promote tissue repair. ILC2 development is dependent on the transcription factor retinoic acid receptor-related orphan receptor (RORα), which is also expressed in common ILC progenitors. To elucidate the developmental
Nunzia Pastore et al.
Nature communications, 11(1), 2461-2461 (2020-05-20)
It is well established that pluripotent stem cells in fetal and postnatal liver (LPCs) can differentiate into both hepatocytes and cholangiocytes. However, the signaling pathways implicated in the differentiation of LPCs are still incompletely understood. Transcription Factor EB (TFEB), a
Ann-Chang Cheng et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 121(3-4), 206-215 (2007-11-06)
Brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus which had been fed diets containing sodium alginate and kappa (kappa)-carrageenan at 5, 10 and 20gkg(-1), respectively after 0, 2, 4, 6, 8 and 14 weeks were examined for survival, growth, innate cellular and humoral responses
Protocolos
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.