G9785
GSEM Supplement
liquid, suitable for cell culture,
Sinônimo(s):
Glutamine synthetase expression medium supplement
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GSEM Supplement, 50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
50 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Quantidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?