Documentos
M8407
Sigma-Aldrich
Metotrexato
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
L-Ametopterina, Ácido L-4-amino-N10-metilpteroilglutâmico, Antifolan, MTX, Metilaminopterina, Ácido 4-amino-10-metilfólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
454.44 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
product name
Metotrexato, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: insoluble
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
parasites
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
chave InChI
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Informações sobre genes
human ... DHFR(1719)
Categorias relacionadas
Aplicação
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR. Também tem efeitos imunossupressores em, por exemplo, artrite reumatoide.
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR. Também é eficaz no tratamento de parasitas da malária Plasmodium vivax resistentes a pirimetamina.
O hidrato de metotrexato foi usado:
  • como inibidor de di-hidrofolato (DHFR) em cultura de ensaio de formação de esferas
  • como componente do meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) para selecionar células transfectadas
  • em ensaios de viabilidade e cocultura
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metotrexato usado para inibir di-hidrofolato redutase e para seleção para superexpressão de DHFR.
O metotrexato é um antagonista do ácido fólico.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis
Strober BE and Menon K
Journal of the American Academy of Dermatology, 53(4), 652-659 (2005)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Ruefli-Brasse A, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2(4), 523-523 (2011)
Localizations of Na+-d-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart
Vrhovac I, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 467(9), 1881-1898 (2015)
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Cross talk between one-carbon metabolism, Eph signaling, and histone methylation promotes neural stem cell differentiation
Fawal MA, et al.
Testing, 23(10), 2864-2873 (2018)