S4311
L-Serine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
L Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Serine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Ensaio
98.5-101.0%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
222 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.