G8773
Glicerol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
698 °F
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.005% Chlorinated compounds (as Cl)
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?