G2025
Glicerol
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
698 °F
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.005% Chlorinated compounds
≤0.005% Sulfate (SO4)
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL (lit.)
adequação
suitable for electrophoresis
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
- um suplemento durante a cultura celular de Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium.
- um combustível durante o desenvolvimento de célula de biocombustível enzimática.
- uma matriz líquida composta com 4-HCCA e 3-aminoquinolina para análise de glicanos neutros e ácidos.
- uma matriz para espectrometria de massa com bombardeio rápido de átomos.
- pode ser usado como matriz líquida para estudos de quantificação por análise MALDI (espectrometria de massa com dessorção/ionização a laser assistida por matriz).
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.