Documentos Principais
G7127
Sigma-Aldrich
Guanosina 5′-difosfato
Guanosine 5′-diphosphate sodium salt
Type I, ≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
GDP
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 577,00
25 MG
R$ 691,00
100 MG
R$ 1.434,00
500 MG
R$ 4.237,00
1 G
R$ 7.241,00
R$ 577,00
Previsão de entrega em13 de outubro de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 577,00
25 MG
R$ 691,00
100 MG
R$ 1.434,00
500 MG
R$ 4.237,00
1 G
R$ 7.241,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N5O11P2
Número CAS:
Peso molecular:
443.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
R$ 577,00
Previsão de entrega em13 de outubro de 2025
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
tipo
Type I
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
chave InChI
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O sal dissódico de guanosina 5′-difosfato foi usado:
  • em ensaios funcionais de GTP-γ-35S[1]
  • em ligação funcional de [35S]- guanosina-5′-O-(3-tio)trifosfato (GTPγS) estimulada pelo agonista Y1[2]
  • na expressão e purificação de proteínas recombinantes[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Guanosina 5′-difosfato (PIB) é o nucleosídeo difosfato da guanina purina. A GDP e a GTP estão envolvidas e podem ser usadas para estudar a sinalização celular através de receptores acoplados à proteína G (GCPR) e fatores de troca de nucleotídeos de guanina (GEF) e diversas GTPases.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review