G8764
Gc-globulin from human plasma
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder (containing sodium chloride and sodium phosphate buffer salt)
Sinônimo(s):
DBP, Group-Specific Component, Vitamin D Binding Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder (containing sodium chloride and sodium phosphate buffer salt)
peso molecular
~52 kDa
técnica(s)
LC/MS: suitable
solubilidade
H2O: soluble 2 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GC(2638)
Descrição geral
Aplicação
- as a fluorescent probe for G-actin staining
- as a fluorescent probe to monitor steady-state rate of actin filament disassembly
- as a calibrator for liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS/MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3