Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
A9511
Sigma-Aldrich
Albumina
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human
Ensaio
≥97% (agarose gel electrophoresis)
forma
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 66478 Da
técnica(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
A albumina humana tem um peso molecular de 67 kDa.
A albumina é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo. O fígado produz a albumina humana.
Aplicação
A albumina do soro humano foi usada:
  • para padronizar a coluna para cromatografia de exclusão molecular
  • para preparar partículas de vírus do mosaico do tabaco (TMV)-polietilenoglicol (PEG8)-albumina sérica (AS)
  • para analisar suas modificações após a oxidação usando um sistema de Fenton
Fluorescência ligada à albumina foi usada no soro de pacientes com insuficiência renal crônica.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. Observa-se também que a albumina se liga a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (p. ex., ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
O turnover (síntese e degradação) de albumina é observado em bebês com anemia ferropriva. A albumina sérica é um indicador prognóstico confiável na doença hepática. Modificação oxidativa da albumina é observada na doença hepática avançada.
Nota de preparo
Preparado usando o método IV de Cohn, E.J., et al., J. Am. Chem. Soc., 69, 1753 (1947).
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Serum albumin camouflage of plant virus based nanoparticles prevents their antibody recognition and enhances pharmacokinetics
Pitek A, et al.
Biomaterials, 89(7-8), 89-97 (2016)
Effects of Fenton Reaction on Human Serum Albumin: An In Vitro Study
Khosravifarsani M, et al.
Electron Physician, 8(9), 2970-2970 (2016)
Elham Behzadi et al.
International journal of nanomedicine, 14, 257-270 (2019-01-16)
Recently, nanomaterials have moved into biological and medicinal implementations like cancer therapy. Therefore, before clinical trials, their binding to plasma proteins like human serum albumin (HSA) and their cytotoxic effects against normal and cancer cell lines should be addressed. Herein
H A Schwertner et al.
Clinical chemistry, 26(5), 649-652 (1980-04-01)
A band that is strongly fluorescent and migrates electrophoretically with serum albumin is commonly found in electrophoretograms of sera from patients with chronic renal failure. We sought to determine whether the fluorescence originates from binding of certain still-unidentified metabolites or
Daniele Sanna et al.
Inorganic chemistry, 49(1), 174-187 (2009-12-02)
The possible biotransformations in the blood serum of four representative insulin-enhancing vanadium compounds, [VO(6-mepic)(2)], cis-[VO(pic)(2)(H(2)O)], [VO(acac)(2)], and [VO(dhp)(2)], where 6-mepic, pic, acac, and dhp indicate the deprotonated forms of 6-methylpicolinic and picolinic acids, acetylacetone, and 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, were examined. In particular
Artigos
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.