Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
G5009
Sigma-Aldrich
γγ-Globulinas
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
γ-globulina bovina
Selecione um tamanho
1 G
R$ 519,00
5 G
R$ 1.119,00
10 G
R$ 2.512,00
25 G
R$ 4.302,00
100 G
R$ 14.372,00
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0011
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 519,00
5 G
R$ 1.119,00
10 G
R$ 2.512,00
25 G
R$ 4.302,00
100 G
R$ 14.372,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Os fabricantes de diagnósticos devem usar produtos de grau alternativo: SRE0011
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
bovine blood
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
powder
composição
NaCl, ≤4%
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
solubilidade
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A gamaglobulina bovina (BGG) é um componente importante do sistema imunológico de vacas e outros bovinos. A BGG é encontrada no sangue de bovinos e é usada principalmente na produção de produtos médicos, como vacinas, soros e reagentes de diagnóstico. A BGG também pode ser usada para tratar certas condições médicas, como a hepatite B, bem como para aumentar a imunidade em humanos e outros animais.
Aplicação
As γ-globulinas bovinas foram usadas para estudar constituintes e mudanças de pH em uma solução de ácido hialurônico rica em proteínas que afetam as propriedades biológicas de articulações artificiais.[1] Elas também foram usadas para determinar a imunoglobulina G em colostro e leite bovinos usando imunoensaio direto com biossensor de ressonância de plásmons de superfície (SPR).[2]
A γ-globulina bovina foi usada como desafio imunológico em estudos sobre mecanismos de imunotolerância.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As γ-globulinas do soro bovino são categorizadas por cromatografia de troca aniônica, imunoeletroforese, eletroforese de zona, ultracentrifugação e análise dos produtos da digestão por papaína. Elas têm propriedades semelhantes às de componentes análogos do soro humano. Isso foi determinado por métodos como: filtração em gel, imunoeletroforese, cromatografia de troca aniônica, ultracentrifugação e redução com mercaptoetanol. As γ-G globulinas rápidas e lentas foram classificadas com base em diferenças nas taxas de migração eletroforética, posições de eluição cromatográfica e atividades biológicas (fixação de complemento). A γ-A bovina foi encontrada condicionalmente em análises imunoeletroforéticas de soro e frações cromatográficas.[3]
Nota de preparo
Preparada a partir de frações II, III de Cohn
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Harvey E Indyk et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 386-393 (2003-05-02)
An automated biosensor surface-plasmon resonance-based assay was developed for the determination of immunoglobulin G (IgG) in bovine milk and colostrum with either goat or rabbit antibovine IgG or protein G used as detecting molecule. The method is configured as a
Marc-Olivier Montjovent et al.
Bioanalysis, 9(18), 1385-1393 (2017-09-29)
Recombinant glycoprotein produced in nonhuman mammalian cell lines can be modified with the immunogenic nonhuman sialic N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc). We describe here a validated method for detection of antidrug antibodies against both protein and Neu5Gc-containing glycan epitopes. An electrochemiluminescent method
Rui Fang et al.
eLife, 11 (2022-01-21)
The ring-like ATPase complexes in the AAA+ family perform diverse cellular functions that require coordination between the conformational transitions of their individual ATPase subunits (Erzberger and Berger, 2006; Puchades et al., 2020). How the energy from ATP hydrolysis is captured
S M Moreira et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 73(5), 893-899 (2010-04-30)
This study proposes short-term sublethal assays for the tropics using the fish Poecilia reticulata. Assays were evaluated under realistic exposure scenarios by simulating a runoff over an agricultural area sprayed with deltamethrin (Decis). In situ assays were performed inside microcosms
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Current protocols, 1(1), e17-e17 (2021-01-24)
Fungi infect over a billion people worldwide and contribute substantially to human morbidity and mortality despite all available therapies. New antifungal drugs are urgently needed. Decades of study have revealed numerous protein targets of potential therapeutic interest for which potent
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gern die Verpackungsgröße 100g, γ-Globuline aus Rinderblut (CAS-Nummer: 9007-83-4) bei ihnen bestellen. Können sie uns zufällig sagen wie groß die Verpackungsmaße dieses Gebindes ist? Vielen Dank & viele Grüße
    1 answer
    1. The 100G quantity of this product is packaged in a 5 liter white HDPE screw cap bottle. The dimensions are as follows:
      Volume - 5000 ml
      Length - 168 ± 2 mm
      Width - 168 ± 2 mm
      Height - 310 ± 3 mm
      Helpful?
  2. Is the product G5009 composed of a mixture of immunoglobulin isotypes, or does it contain only the IgG isotype?
    1 answer
    1. G5009 gamma-globulin is a mixture of IgG, IgM, and IgA.
      Helpful?
  3. What is the class of immunoglobulins in Product G5009, γ-Globulins from bovine blood?
    1 answer
    1. The gamma-globulin is a mixture of IgG (80%), IgM (10%), and IgA (<10%).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of Product G5009, γ-Globulins from bovine blood?
    1 answer
    1. The molecular weight of 150,000 is based on 2 heavy chains (55,000 each) and 2 light chains (20,000 each).