This is a product of Cytiva. The manufacturer notes that this matrix is a well-proven cross-linked agarose size exclusion chromatography base matrix and is frequently used for coupling affinity ligands to the matrix. The matrix is not pre-activated and the user performs all steps in coupling. The matrix contains 6% cross-linked agarose size exclusion chromatography resins. but there is no added functionality or support.
CL6B200
Sepharose™ CL-6B Size Exclusion Resin
Cross-linked, 90-350 mesh
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sepharose™ CL-6B, Cross-linked
Nível de qualidade
Formulário
suspension
diâmetro da esfera
40-165 μm
tamanho de poro
10,000-1,000,000 fractionation range (Dextrans)
10,000-4,000,000 fractionation range (Globular proteins)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
セファロース™CL-6B(CAS 62610-50-8)はビーズには何も担持されていない無担持のものでしょうか?
1 answer-