Documentos
D1530
Sigma-Aldrich
1α,25-di-hidrovitamina D3
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
1α,25-di-hidroxicolecalciferol, Calcitriol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O3
Número CAS:
Peso molecular:
416.64
Beilstein:
7559394
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058003
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
chave InChI
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Forma biologicamente ativa da vitamina D3 na absorção e deposição de cálcio. A 1α,25-di-hidroxivitamina D3 tem efeitos generalizados sobre a diferenciação e proliferação celular, e pode modular a responsividade imunológica e a função do sistema nervoso central. Estudos recentes indicam que a 1α,25-di-hidroxivitamina D3 atua como um agente quimiopreventivo contra várias malignidades, inclusive cânceres de próstata e cólon, e apresenta sinergia com outros compostos antineoplásicos.
O colecalciferol é uma forma inativa de vitamina D3 que sofre vários níveis de hidroxilação para formar análogos ativos de vitamina D3. 1α-hidroxivitamina D3 (o alfacalcidol é um análogo sintético que é metabolizado para 1,25-di-hidrocolecalciferol, a forma biologicamente ativa de vitamina D3 na absorção e deposição de cálcio). A 1α,25-di-hidroxivitamina D3 tem efeitos generalizados sobre a diferenciação e proliferação celular, e pode modular a responsividade imunológica e a função do sistema nervoso central. Estudos recentes indicam que a 1α,25-di-hidroxivitamina D3 atua como um agente quimiopreventivo contra várias malignidades, inclusive cânceres de próstata e cólon, e apresenta sinergia com outros compostos antineoplásicos.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Milos Cekic et al.
Neurobiology of aging, 32(5), 864-874 (2009-06-02)
Administration of the neurosteroid progesterone (PROG) has been shown to be beneficial in a number of brain injury models and in two recent clinical trials. Given widespread vitamin D deficiency and increasing traumatic brain injuries (TBIs) in the elderly, we
Maria Plesa et al.
Journal of asthma and allergy, 13, 249-264 (2020-09-29)
Airway fibroblasts are major contributors to the histopathological feature of airway remodeling in asthma by their implication in the cell invasiveness and profibrogenic secretory phenotype observed in subepithelial fibrosis. 1,25 Dihydroxy vitamin D3 (1,25(OH)2D3) is an important therapeutic agent that
Moira Cheung et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), E954-E961 (2013-03-28)
X-linked hypophosphatemic rickets is caused by mutations in PHEX. Even though the disease is characterized by disordered skeletal mineralization, detailed bone densitometric studies are lacking. The aim of the study was to assess volumetric bone mineral density (vBMD) in X-linked
Ayten Kandilci et al.
Blood, 114(8), 1596-1606 (2009-06-30)
Forced expression of MN1 in primitive mouse hematopoietic cells causes acute myeloid leukemia and impairs all-trans retinoic acid-induced granulocytic differentiation. Here, we studied the effects of MN1 on myeloid differentiation and proliferation using primary human CD34(+) hematopoietic cells, lineage-depleted mouse
Joao F de Brito Galvao et al.
Journal of veterinary emergency and critical care (San Antonio, Tex. : 2001), 23(2), 134-162 (2013-04-10)
To review the inter-relationships between calcium, phosphorus, parathyroid hormone (PTH), parent and activated vitamin D metabolites (vitamin D, 25(OH)-vitamin D, 1,25(OH)2 -vitamin D, 24,25(OH)2 -vitamin D), and fibroblast growth factor-23 (FGF-23) during chronic kidney disease (CKD) in dogs and cats.