G4142
β-Galactosidase from bovine testes
ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
β-D-Galactoside galactohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
atividade externa
α- and β-glucosidase ≤0.2%
α-fucosidase ≤0.2%
α-galactosidase ≤0.2%
α-mannosidase ≤0.2%
β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions