G0660
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinônimo(s):
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in proprietary host
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥100 units/mg protein
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)