We were trying to use this as a protein standard and found it to be a heterogeneous mess. Not sure what all is in here, but its a lot more than betagalactosidase
G6008
β-Galactosidase from Escherichia coli
Grade VI, lyophilized powder, ≥250 units/mg protein
Sinônimo(s):
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
Selecione um tamanho
R$ 824,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 824,00
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
tipo
Grade VI
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥250 units/mg protein
peso molecular
465 kDa
não contém
BSA as extender
composição
Protein, ≥50% biuret
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
forma física
Inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)