10745731001
Roche
β-Galactosidase
EIA grade
Sinônimo(s):
β galactosidase, β-galactosidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
Ensaio
(single peak, HPLC)
Formulário
lyophilized
atividade específica
750-950 U/mg
peso molecular
540.000 kDa
embalagem
pkg of 25 mg (approx. 100 mg lyophilizate)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
cor
white
pH
7.3-7.7
solubilidade
water: 20 mg/mL
λmax
405
adequação
suitable for immunoassay
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Informações sobre genes
Escherichia coli ... lacZ(945006)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Sequência
The non-denatured, enzymatically-active preparation contains > 12 SH groups per molecule which are not involved in disulfide bridges and are freely accessible to coupling reagents in aqueous media (as assayed with Ellman′s reagent at +37 °C, acc. to Habeeb, 1972).
Absence of Enzyme Aggregates
The preparation contains < 3% dimers (HPLC, area %) and essentially no higher oligomers.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?