G0251
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
Sinônimo(s):
Bovine Liver beta-Glucuronidase, β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type B-1
forma
solid
atividade específica
≥1,000,000 units/g solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.