SRE0037
β-Glucuronidase from abalone
aqueous solution, β-glucuronidase ≥100,000 units/mL
Selecione um tamanho
R$ 779,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 779,00
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
Nível de qualidade
β-glucuronidase activity
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤8,000 units/mL sulfatase
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.