Documentos
BGALS-RO
Roche
β-Glicuronidase
from E. coli K 12
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.28
fonte biológica
Escherichia coli K12
Nível de qualidade
forma
solution
peso molecular
Mr ~220 kDa
embalagem
pkg of 1 mL (03707580001)
pkg of 15 mL (03707601001)
pkg of 5 mL (03707598001)
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Parâmetros
48 °C optimum reaction temp.
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
colorless
pH ideal
6.0-6.5
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for enzyme test
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
detection
sample preparation
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Escherichia coli ... uidA(946149)
Descrição geral
Glucuronidase a 25 °C, ou 140 U/mg a 37 °C, em pH 7 com 4-nitrofenil-β-D-glicuronídeo como substrato; 1 ml β-glucuronidase contém pelo menos 140 U a 37 °C.
Especificidade
Cliva o ácido glicurônico terminal, que é β-ligado a mono-, oligo- ou polissacarídeos ou fenol.
Aplicação
As β-glicuronidases vêm sendo usadas extensamente em laboratórios de pesquisa e de análise para hidrólise enzimática de β-glicuronídeos esteroides. A β-glucuronidase é usada:
  • para a hidrólise de conjugados de esteroides (glucuronídeos) na urina (pH 6,0–6,5)
  • na análise de dopagem
  • para a detecção de benzodiazepínicos em pequenas doses.
  • Durante a preparação da amostra, para clivar glucuronídeos antes de GC-MS, HPLC, imunoensaios ou outros métodos analíticos.
Tem sido usado para a hidrólise de enterolactona plasmática, testosterona e glucuronídeo de epitestosterona.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A glicuronidação é um dos princípios básicos do metabolismo. Muitas substâncias apresentadas ao corpo humano são submetidas a processamento metabólico que inclui conjugação com ácido glicurônico por UDP-glicuronosiltransferases (UGTs). βA β-glicuronidase, também conhecida como β-D-glicuronosida glicuronoso-hidrolase, catalisa a transferência de um grupo glicuronil para várias moléculas endógenas e exógenas biológicas e farmacologicamente ativas. O glicuronídeo é, em geral, mais solúvel, menos tóxico e excretado com maior facilidade pelo corpo humano em comparação com a molécula original. Para analisar esses conjugados de medicamentos presentes nos fluido corporais, como urina e plasma, é necessário desconjugar o glicuronídeo. A hidrólise enzimática antes da detecção é essencial para atingir alta sensibilidade durante a análise. Após a hidrólise, a amostra pode ser analisada por espectrometria de massa, cromatografia gasosa, HPLC, imunoensaios ou outros métodos analíticos.
Características e benefícios
βA β-glicuronidase de E. coli é altamente específica para β-glicuronídeos, e é capaz de hidrolisar muito rapidamente β-glicuronídeos esteroides, além de clivar muitos outros tipos de glicuronídeos, com benzodiazepinas, opioides e canabinoide. βA β-glicuronidase é usada para hidrólise enzimática de glicuronídeos em fluidos biológicos, principalmente urina. As substâncias usadas para testes de doping são conjugadas com glicuronídeos, o que significa que uma análise de doping eficaz depende, com frequência, da clivagem enzimática de moléculas de drogas conjugadas pela β-glicuronidase.
  • Realize análise rápida devido à alta especificidade da atividade′ da enzima.
  • Faça uma varredura rápida para detecção de esteroides, benzodiazepinas, canabinoides e opioides.
  • Economize tempo desenvolvendo o seu procedimento, sem necessidade de limpar a reação ou tamponar a urina.
Definição da unidade
A unidade internacional da atividade da β-glicuronidase é a atividade enzimática que aumenta a taxa de liberação de 4-nitrofenol do 4-nitrofenil-β-D-glicuronídeo (4NPG) em uma temperatura de +25 °C e pH 7,0 por 1 μm.
A unidade de Fishman era usada anteriormente. Essa unidade representa a liberação de fenolftaleína do seu glicuronídeo (PPG). Não é possível medir as atividades relativas de diferentes preparados de β-glicuronídeos esteroides comparando as suas atividades com relação ao PPG. Muitos preparados não catalisam igualmente a hidrólise de PPG, 4NPG ou de vários β-glicuronídeos esteroides na urina. A escolha do 4NPG como substrato padrão é baseada nas seguintes considerações:
  • As concentrações de Michaelis para os dois substratos são semelhantes (KM = 2 ×10-4 M para o 4 NPG ed KM = 6 ×10-5 M para o PPG), mas as taxas correspondentes de hidrólise diferem:
  • O 4NPG é hidrolisado cerca de 5 × mais rápido que o PPG;
  • Para o PPG, há inibição por excesso de substrato, o que não é observado com o 4NPG.
forma física
Solução em glicerol 50%, com pH de cerca de 6,5
(15 ml em um frasco)
Outras notas
A enzima β-glicuronidase de E. coli essencialmente não tem atividade de sulfatase e é particularmente eficaz na clivagem de conjugados de esteroides e benzodiazepinas.
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
A venda do Produto não esgota nem confere nenhum direito em patentes de terceiros, inclusive patentes das empresas do grupo de empresas F. Hoffmann - La Roche AG, especificamente, para o uso de anticorpos modificados obtidos usando o produto.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Alan V Rincon et al.
Psychoneuroendocrinology, 120, 104774-104774 (2020-06-24)
Neuroendocrine research on the formation of social bonds has primarily focused on the role of nonapeptides. However, steroid hormones often act simultaneously to either inhibit or facilitate bonding. Testosterone is proposed to mediate a trade-off between male mating effort and
T V Zenser et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 27(9), 1064-1067 (1999-08-26)
Individuals exposed to carcinogenic aromatic amines excrete arylamine N- and O-glucuronide metabolites. This study assessed the susceptibility of selected glucuronides to hydrolysis by human and Escherichia coli beta-glucuronidase. N- or O-glucuronides were prepared with the following aglycones: benzidine, N-acetylbenzidine, N'-hydroxy-N-acetylbenzidine
LC-MS/MS-Based Assay for Free and Deconjugated Testosterone and Epitestosterone in Rat Urine and Serum.
Jenkinson C
Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques , S5, doi-doi (2014)
Anne-Sophie Morisset et al.
The British journal of nutrition, 102(2), 195-200 (2009-07-10)
There has been a growing interest in lignans, a class of phyto-oestrogens, because of their potentially favourable effects on human health. The aim of the present study was to compare the metabolic profile of post-menopausal women consuming various amounts of
Loganathan Arul et al.
Bioinformation, 2(8), 339-343 (2008-08-08)
Glycosyl hydrolases hydrolyze the glycosidic bond either in carbohydrates or between carbohydrate and non-carbohydrate moiety. The beta-glucuronidase (beta D-glucuronoside glucuronosohydrolase; EC 3.2.1.31) enzyme belongs to the family-2 glycosyl hydrolase. The E. coli borne beta-glucuronidase gene (uidA) was devised as a