Documentos Principais
G8420
Sigma-Aldrich
βß-Glicuronidase
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
Selecione um tamanho
25000 UNITS
R$ 1.337,00
100000 UNITS
R$ 4.394,00
R$ 1.337,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25000 UNITS
R$ 1.337,00
100000 UNITS
R$ 4.394,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 1.337,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
recombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥20,000 units/mg protein
peso molecular
290 kDa
composição
, ~25%
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Eficaz na hidrólise de glicuronídeos esteroides.
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
Qualidade
Contains buffer salts and stabilizer.
Definição da unidade
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Enzymes
Hans Ulrich Bergmeyer
Methods of Analysis, 2, 460-461 (1974)
V Graef et al.
Clinical chemistry, 23(3), 532-535 (1977-03-01)
We determined the enzymic activity of beta-glucuronidase preparations from bovine liver, Helix pomatia, and Escherischia coli with steroid glucuronides and nonsteroid glucuronides as substrates. We also studied the effect of Na2SO4 on the enzymic hydrolysis of several substrates with the
Amichay Meirovitz et al.
The FEBS journal, 280(10), 2307-2319 (2013-02-13)
Recent years have seen a growing body of evidence that enzymatic remodeling of heparan sulfate proteoglycans profoundly affects a variety of physiological and pathological processes, including inflammation, neovascularization, and tumor development. Heparanase is the sole mammalian endoglycosidase that cleaves heparan
Shu Feng et al.
Cancer research, 73(8), 2551-2562 (2013-02-27)
Prostate cancer is the most common visceral malignancy and the second leading cause of cancer deaths in US men. There is broad evidence that fibroblast growth factor (FGF) receptors are important in prostate cancer initiation and progression, but the contribution
Yongfeng Gao et al.
Plant molecular biology, 82(1-2), 131-145 (2013-03-19)
Alternative splicing can produce transcripts that encode proteins with altered functions. The transcripts of the ABSCISIC ACID INSENSITIVE3 (ABI3)/VIVIPAROUS1 (VP1) gene, which is an important component in abscisic acid (ABA) signaling, are subjected to alternative splicing in both monocotyledons and
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.