Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
G1512
Sigma-Aldrich
β-Glicuronidase
Type H-5, lyophilized powder, ≥400,000 units/g solid
Sinônimo(s):
β-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
Selecione um tamanho
100000 UNITS
R$ 987,00
500000 UNITS
R$ 3.576,00
R$ 987,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100000 UNITS
R$ 987,00
500000 UNITS
R$ 3.576,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 987,00
Em estoqueDetalhes
tipo
Type H-5
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥400,000 units/g solid
secondary activity
≤40,000 units/g solid sulfatase
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
β-Glucuronidase Type H-2 from Helix pomatia is a crude solution of enzymes derived from the Roman snail. Many β-glucuronidases derived from mollusks also contain sulfatase activity.
Aplicação
β-Glucuronidase from Helix pomatia has been used:
  • in the enzymatic treatment of urine samples for liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) analysis[1]
  • in the quercetin extraction procedure from pig or rat tissues for high performance liquid chromatography (HPLC) analysis[2]
  • in the enzymatic deconjugation step in urine and plasma sample preparation for gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC-MS)[3]
β-glucuronidase was used to hydrolyze conjugated glucuronide and sulfate metabolites.[4]
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Ações bioquímicas/fisiológicas
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
β-glucuronidase (β-GIc) is an exoglycosidase that catalyzes the breakdown of complex carbohydrates. In humans it converts conjugated bilirubin into the unconjugated form, making bilirubin suitable for reabsorption.
Qualidade
Muitas β-glicuronidases derivadas de moluscos também apresentam atividade de sulfatase.
Ligação
A further purification of G0876 by gel permeation chromatography.
Definição da unidade
Definição da unidade de sulfatase: Uma unidade de sulfatase hidrolisa 1,0 μmol de p-nitrocatecol sulfato por hora em pH 5,0 a 37 ºC.
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 5,0 (ensaio de 30 min).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
GC-MS methods for metabolic profiling of microbial fermentation products of dietary polyphenols in human and in vitro intervention studies
Grun CH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 871(2), 212-219 (2008)
Tissue distribution of quercetin in rats and pigs
de Boer VCJ, et al.
The Journal of Nutrition, 135(7), 1718-1725 (2005)
Measurement of intact sulfate and glucuronide phytoestrogen conjugates in human urine using isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry with [13C3] isoflavone internal standards
Clarke DB, et al.
Analytical Biochemistry, 309(1), 158-172 (2002)
Denis M Callewaert et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 610, 435-449 (2009-12-17)
Isoprostanes are a group of prostaglandin-like compounds that are derived in vivo primarily by free radical-mediated peroxidation of arachidonic acid within phospholipids. The resulting isoprostane moieties are rapidly hydrolyzed, metabolized, and excreted. It is now well recognized that isoprostane levels
Maaike M Appeldoorn et al.
The Journal of nutrition, 139(8), 1469-1473 (2009-06-06)
Intervention studies with procyanidin (PC)-rich extracts and products such as cocoa and wine suggest protective effects of PC against cardiovascular diseases. However, there is no consensus on the absorption and metabolism of PC dimers. Interestingly, nothing is known about the
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolos
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.