Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
G7396
Sigma-Aldrich
βß-Glicuronidase
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Type IX-A
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
peso molecular
290 kDa
composição
Protein, 30-70% biuret
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Novo artigo técnico comparando o desempenho de diferentes enzimas
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Eficaz na hidrólise de glicuronídeos esteroides.
Usado para hidrólise de conjugados de glicuronídeos em análises de metabólitos urinários
Qualidade
Contém sais tamponados e estabilizante.
Definição da unidade
Uma unidade Sigma ou unidade modificada de Fishman libera 1,0 μg de fenolftaleína do glicuronídeo de fenolftaleína por h a 37 °C em pH 6,8 (ensaio de 30 min).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bojan Šarkanj et al.
Analytica chimica acta, 1019, 84-92 (2018-04-08)
There is a critical need to better understand the patterns, levels and combinatory effects of exposures we are facing through our diet and environment. Mycotoxin mixtures are of particular concern due to chronic low dose exposures caused by naturally contaminated
Maria Papageorgiou et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 2032-2044 (2018-08-18)
Deoxynivalenol (DON) is a Fusarium toxin, to which humans are frequently exposed via diet. Although the elderly are speculated to be sensitive to the toxic effects of DON as a result of age-related conditions, disease and altered DON metabolism, there
Enzymes
Hans Ulrich Bergmeyer
Methods of Enzymatic Analysis, 460-461 (1974)
Optimized conditions for the emzymatic hydrolysis of a-hydroxytriazolam-glucoronide in human urine
Health Laboratory Science, 50, 286-289 (2004)
Amanda Cano et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 14(4), 1073-1085 (2018-02-20)
Temporal lobe epilepsy is the most common type of pharmacoresistant epilepsy in adults. Epigallocatechin-3-gallate has aroused much interest because of its multiple therapeutic effects, but its instability compromises the potential effectiveness. PEGylated-PLGA nanoparticles of Epigallocatechin-3-gallate were designed to protect the
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.