Documentos Principais
S7067
Sigma-Aldrich
SB 202190
≥98% (HPLC), powder, p38 MAP kinase inhibitor
Sinônimo(s):
4-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-5-(4-piridil)-1H-imidazol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.195,00
25 MG
R$ 4.563,00
R$ 1.195,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.195,00
25 MG
R$ 4.563,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14FN3O
Número CAS:
Peso molecular:
331.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.195,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
SB 202190, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly yellow, to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
chave InChI
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432)
Descrição geral
SB202190 auxilia no aprimoramento da capacidade de autorrenovação das células-tronco neurais decamundongos deficientes em NPC1.[1]
Aplicação
O SB 202190 foi usado para inibir a ativação de p38 em células MCF75, macrófagos de camundongo6 e células HepG2.7
SB 202190 tem sido usado:
  • para investigar o papel da sinalização da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) p38 no estabelecimento da infecção por reovírus[2]
  • como um inibidor de p38α em estudos in vivo para estudar seu impacto sobre o desenvolvimento ou a progressão do adenocarcinoma nos tecidos da mucosa do cólon de camundongos APC Min/+ [3]
  • como um componente do meio BC básico para células progenitoras basais de cultura.[4]
  • como um componente do endométrio normal e do meio de tumor endometrial para cultura de organoides.[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O SB 202190 é um inibidor permeável a células altamente seletivo e potente da p38 MAP quinase. O SB 202190 se liga dentro do bolso de ATP da quinase ativa (Kd = 38 nM, como medido na p38 humana recombinante), e inibe seletivamente as isoformas α e β da p38.
Características e benefícios
Este composto foi desenvolvido pela GlaxoSmithKline. Para explorar a lista de outros compostos desenvolvidos pela indústria farmacêutica e medicamentos aprovados/candidatos a medicamentos, clique aqui.
Este composto é apresentado na página de MAPKs do Manual de classificação de receptores e transdução de sinal. Para ver outras páginas do manual clique aqui.
Informações legais
Vendido para fins de pesquisa mediante acordo com a Glaxo­Smith­Kline
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocol for generating airway organoids from 2D air liquid interface-differentiated nasal epithelia for use in a functional CFTR assay
Rodenburg LW, et al.
STAR protocols, 4(3), 102337-102337 (2023)
Shauna M Crowley et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008498-e1008498 (2020-04-14)
We investigated the role of the inflammasome effector caspases-1 and -11 during Salmonella enterica serovar Typhimurium infection of murine intestinal epithelial cells (IECs). Salmonella burdens were significantly greater in the intestines of caspase-1/11 deficient (Casp1/11-/-), Casp1-/- and Casp11-/- mice, as
Uncoupling p38? nuclear and cytoplasmic functions and identification of two p38? phosphorylation sites on ?-catenin: implications for the Wnt signaling pathway in CRC models
Lepore Signorile M, et al.
Journal of Separation Science, 13(1), 223-223 (2023)
NPC1 gene deficiency leads to lack of neural stem cell self-renewal and abnormal differentiation through activation of p38 mitogen-activated protein kinase signaling
Yang SR, et al.
Journal of Separation Science, 24(2), 292-298 (2006)
p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Enhances Reovirus Replication by Facilitating Efficient Virus Entry, Capsid Uncoating, and Postuncoating Steps
Mohamed A, et al.
American journal of virology, 97(2), e0000923-e0000923 (2023)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, we plan to use this product for organoid culture. Could you please confirm if it needs to be filtered with a 0.22 µm filter after reconstitution? Best regards, Jihye
    1 answer
    1. The protocol for 3dGRO® Gastrointestinal Organoids SCC310-SCC370 describes reconstituting this product to 20 mM in DMSO, followed by filter sterilization of the 2X Intestinal Media Supplement using a 0.2 μm filter:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/108/677/scc310-370-userguide-ms.pdf
      Helpful?
  2. 此试剂配制为溶液后储存温度是多少,可以储存多久?
    1 answer
    1. When reconstituted in DMSO at 10 mg/mL, stock solutions are stable for up to 6 months when stored in aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.