Documentos Principais
PHR1002
Supelco
Frutose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-(−)-Frutose, D-Levulose, Açúcar de fruta
Selecione um tamanho
1 G
R$ 731,00
R$ 731,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 731,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1239004
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 731,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0550000
traceable to USP 1286504
família API
fructose
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade oferecem uma alternativa conveniente e econômica ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes farmacêuticos.
Aplicação
A frutose pode ser usada como padrão de referência farmacêutico para determinação do analito em formulações farmacêuticas por espectrofotometria.[1]
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Um monossacarídeo em frutas doces e mel que é solúvel em água, álcool ou éter. É usado como conservante e infusão intravenosa para alimentação parenteral.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAC0254 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nafisur Rahman et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 59(1), 47-54 (2004-01-31)
Four simple, sensitive and accurate spectrophotometric methods have been developed for the determination of nifedipine in pharmaceutical formulations. These methods are based on the formation of ion-pair complexes of amino derivative of the nifedipine with bromocresol green (BCG), bromophenol blue
Carlos A Roncal Jimenez et al.
Kidney international, 86(2), 294-302 (2013-12-18)
The epidemic of chronic kidney disease in Nicaragua (Mesoamerican nephropathy) has been linked with recurrent dehydration. Here we tested whether recurrent dehydration may cause renal injury by activation of the polyol pathway, resulting in the generation of endogenous fructose in
Jérémy Lothier et al.
Planta, 240(3), 629-643 (2014-07-16)
The first 6-fructan exohydrolase (6-FEH) cDNA from Lolium perenne was cloned and characterized. Following defoliation, Lp6 - FEHa transcript level unexpectedly decreased together with an increase in total FEH activity. Lolium perenne is a major forage grass species that accumulates
M Li et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(3), 267-276 (2015-01-13)
Excessive fructose consumption is associated with insulin resistance (IR) and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), and high fructose intake during pregnancy can lead to compromised fetal development in the rat. Evidence suggests that the amino acid taurine can ameliorate fructose-induced
Andreas Bosshart et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 592-601 (2015-02-07)
Functional promiscuity of enzymes can often be harnessed as the starting point for the directed evolution of novel biocatalysts. Here we describe the divergent morphing of an engineered thermostable variant (Var8) of a promiscuous D-tagatose epimerase (DTE) into two efficient
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf