D3179
2-desoxi-D-glicose
≥98% (GC), BioXtra
Sinônimo(s):
2-desoxi-D-arabino-hexose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
<0.1%
cor
white
pf
146-147 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
chave InChI
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)