O2751
Sodium oxamate
≥98%
Sinônimo(s):
Aminooxoacetic acid sodium salt, Oxalic acid monoamide sodium salt, Oxamic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
300 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H3NO3.Na/c3-1(4)2(5)6;/h(H2,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.