Documentos
D9402
Sigma-Aldrich
Membrana de celulose para tubos de diálise
avg. flat width 76 mm (3.0 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
diâmetro médio
49 mm , when full
largura média plana
76 mm (3.0 in.)
capacidade
~640 mL/ft
Descrição geral
Limite de peso molecular típico = 14.000.
Embalagem
Fornecido em rolos, seco
Qualidade
Pode conter compostos de glicerina e enxofre em quantidades acima de níveis de traço.
Nota de preparo
A remoção do glicerol incluído como um umectante pode ser realizada lavando a tubulação em água corrente por 3-4 horas. A remoção de compostos de enxofre pode ser realizada tratando a tubulação com uma solução 0,3% (p/v) de sulfeto de sódio a 80 °C por 1 minuto. Lave com água quente (60 °C) por 2 minutos, seguido pela acidificação com uma solução 0,2% (v/v) de ácido sulfúrico e enxágue com água quente para remover o ácido. A tubulação reterá a maior parte das proteínas com peso molecular de 12.000 ou maior.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Stavroula Nanaki et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-11)
In the present study, novel block copolymers of poly(l-lactide)-block-poly(propylene adipate) (PLLA-b-PPAd) were synthesized in two ratios, 90/10 and 75/25 w/w and were further investigated as long-acting injectable (LAI) polymeric matrices in naltrexone base microparticle formulations. The synthesized polymers were characterized
Asma Manzari-Tavakoli et al.
Scientific reports, 10(1), 22012-22012 (2020-12-18)
The utilization of conductive polymers for fabrication of neural scaffolds have attracted much interest because of providing a microenvironment which can imitate nerve tissues. In this study, polypyrrole (PPy)-alginate (Alg) composites were prepared using different percentages of alginate and pyrrole
Di Wu et al.
Archives of oral biology, 120, 104930-104930 (2020-10-16)
The aim of this study was to investigate the role of microRNA-152-3p (miR-152-3p) in the osteogenic differentiation of human periodontal ligament stem cells (hPDLSCs). HPDLSCs were isolated and identified using immunofluorescence staining, and their osteogenic differentiation capability was evaluated by
Chiara E Ghezzi et al.
Biomaterials, 35(24), 6236-6247 (2014-05-14)
Airway tracts serve as a conduit of transport in the respiratory system. Architecturally, these are composed of cartilage rings that offer flexibility and prevent collapse during normal breathing. To this end, the successful regeneration of an airway tract requires the
Conteúdo relacionado
Dialysis Tubing