Documentos Principais
S9430
Sigma-Aldrich
Corante de gel para ácidos nucleicos SYBR® Green I
greener alternative
10,000 × in DMSO
Sinônimo(s):
DNA stain, SYBR® green gel dye, safer gel stain
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.52
Formulário
solution
Nível de qualidade
uso
1.0 mL sufficient for 100 mini-gels
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
10,000 × in DMSO
técnica(s)
PCR: suitable
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
SYBR® Green I é um corante de cianina assimétrica próprio que é utilizado para detectar ácidos nucleicos. Ele consiste em um sistema de anéis benzoxazólicos ou benzotiazólicos N-alquilados, que é ligado por uma ponte de monometina a um sistema de anéis piridínicos ou quinolínicos. O SYBR Green I se liga à fenda menor do dsDNA e é excitado a um comprimento de onda de 480 nm. Seu pico de emissão fluorescente ocorre em 520 nm.
Aplicação
O corante de gel de ácido nucleico SYBR® Green I foi usado para:
  • quantificação de dsDNA
  • para corar DNA na reação em cadeia da polimerase (PCR)
  • para a técnica de ensaio cometa
  • para avaliar a integridade da membrana do espermatozoide
  • para inspeção visual de DNA amplificado por amplificação isotérmica mediada por loop (LAMP)
  • como corante fluorescente em citometria
  • de fluxoreação em cadeia da polimerase de transcrição reversa quantitativa em tempo real (qRT-PCR) para coloração de cDNA transcrito reversamente
Características e benefícios
  • Um corante ultrassensível para coloração pós-eletroforese de dsDNA em géis de poliacrilamida ou agarose
  • Também pode detectar ssDNA e RNA em géis desnaturantes de agarose/formaldeído e poliacrilamida/ureia sem etapas de pré-lavagem
  • É menos mutagênico do que o brometo de etídio nos testes de Ames
  • Fornece sensibilidade de detecção 50 a 100 vezes maior do que brometo de etídio para oligonucleotídeos
  • É útil para muitas aplicações com quantidade limitada de DNA
  • A ligação de SYBR® Green I ao DNA não inibe a atividade de muitas endonucleases de restrição comuns, incluindo Hind III e EcoR I
  • A remoção desta mancha de digestão no gel e técnicas de ligação não é necessária
  • SYBR Green I é um produto alternativo mais ecológico para coloração do que o brometo de etídio
Armazenamento e estabilidade
Armazene o produto a –20 °C. A solução corante diluída pode ser armazenada, mantida ao abrigo da luz, a 2–8 °C por várias semanas ou em temperatura ambiente por 3–4 dias.
Informações legais
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shear-resistant hydrogels to control permeability of porous tubular scaffolds in vascular tissue engineering
Tresoldi C, et al.
Materials Science and Engineering, C, 105, 110035-110035 (2019)
Deborah Traversi et al.
Scientific reports, 10(1), 17566-17566 (2020-10-18)
Type 1 diabetes (T1D) is a common autoimmune disease that is characterized by insufficient insulin production. The onset of T1D is the result of gene-environment interactions. Sociodemographic and behavioural factors may contribute to T1D, and the gut microbiota is proposed
Loop mediated isothermal amplification of 5.8S rDNA for specific
detection of Tritrichomonas foetus
Jorge Oyhenart
Veterinary Parasitology, 193 (2013)
I Ortiz et al.
Animal reproduction science, 187, 74-78 (2017-10-19)
The aim of this study was to compare sperm DNA fragmentation of frozen-thawed epididymal sperm of dogs using the SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay) and SCDt (Sperm Chromatin Dispersion test). For this purpose, epididymis from neutered dogs were minced and
P A Morin et al.
BioTechniques, 19(2), 223-228 (1995-08-01)
A method for resolving and visualizing genotypes for simple sequence repeat loci on short (20 cm) polyacrylamide gels is described. This method makes use of a modified vertical electrophoresis cell to allow rapid electrophoresis without variation in migration rates due
Artigos
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Protocolos
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
Hot start dNTP protocol enhances specificity in PCR by blocking DNA polymerase nucleotide incorporation during PCR.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
The SeqPlex RNA Amplification kit provides a method for amplification of total RNA or isolated mRNA prior to entry into the workflows of the commonly used deep sequencing platforms.