Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Concentration:
5 units/μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 125 reactions, sufficient for 1500 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
Long & Accurate PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
A DNA polimerase AccuTaq™ longa e precisa (LA) é uma combinação de Taq DNA polimerase com uma pequena quantidade de uma polimerase com a atividade de exonuclease 3'→5' necessária para detecção de erros (proofreading). Ela possibilita a amplificação de alvos genômicos maiores que 20 kb. Essa mistura aumenta o comprimento dos produtos de amplificação usando a polimerase de detecção de erros para reparar as incorporações errôneas terminais. Este reparo permite que a polimerase retome o alongamento da fita de DNA em desenvolvimento. Após a atividade de detecção de erros, a maior parte dos produtos finais tem uma extremidade “romba”.
Application
Features and Benefits
- Maior fidelidade, até 6,5× maior que com a Taq DNA polimerase
- Produção eficiente e precisa de amplicons de até 22 kb em moldes genômicos e até 40 kb em moldes menos complexos, como DNA lambda ou bacteriano.
Packaging
A enzima é fornecida com um tampão de reação 10× otimizado para melhorar a amplificação de moldes complexos. Um frasco separado de DMSO está incluído. A adição de DMSO à reação a uma concentração final de 1-4% pode aumentar o rendimento e melhorar a confiabilidade do sistema com alguns alvos de PCR complexos.
Other Notes
A DNA polimerase AccuTaq LA é uma mistura otimizada da Taq DNA polimerase de alta qualidade da Sigma com uma pequena quantidade de uma polimerase adicional que tem atividade de 3′→5′ exonuclease ou proofreading (revisão de erros). Por meio da mistura de Taq à quantidade certa dessa enzima de revisão, os erros de incorporação incorreta são corrigidos, o que produz amplicons de PCR mais longos e mais exatos.
Armazene a LA DNA polimerase AccuTaq e o tampão 10× a –20 °C. Armazene o DMSO em temperatura ambiente. O derretimento de DMSO congelado a ~30 °C não afeta o desempenho.
Uma unidade incorpora 10 nmol de dNTPs totais a DNA precipitável em ácido em 30 min a 74 °C.
Legal Information
A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como, por exemplo, os direitos de patente de processos de nucleases 5′) é transmitido expressamente, implícito ou por embargo. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
O uso deste produto é coberto por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA e pelas reivindicações de patente correspondentes fora dos EUA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 e reivindicações de patente fora dos EUA correspondentes à patente dos EUA expirada n.º 5.079.352. A compra deste produto inclui imunidade limitada e intransferível contra processos judiciais relacionados às reivindicações das patentes supracitadas, para uso apenas desta quantidade de produto para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum direito é transmitido expressamente, implícito ou por embargo sob nenhuma outra reivindicação de patente, bem como nenhum direito realizar qualquer método patenteado e nenhum direito de realizar serviços comerciais de qualquer natureza, inclusive, mas não limitado a relato remunerado ou passível de outra consideração comercial dos resultados das atividades do comprador. Este produto é destinado somente para uso em pesquisa. Usos diagnósticos sob as patentes da Roche requerem uma licença separada da Roche. Pode-se obter mais informações sobre a compra de licenças contatando o Diretor de licenciamento, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| concentration 5 units/μL | concentration 2.5 unit/μL | concentration 5 unit/μL | concentration 1 unit/μL |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?