CLS3798
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
Selecione um tamanho
R$ 721,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 721,00
Produtos recomendados
Materiais
clear wells
polystyrene
round bottom clear
round wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
bag of 25
fabricante/nome comercial
Corning 3798
tamanho
96 wells
volume do poço
330 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL
cor
clear
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
- Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
- The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)