CLS3338
Corning® CellBIND® Multiple Well Plate
size 48 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Sinônimo(s):
48 well culture plate, cell culture multiwell plate, cell culture plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
esterilidade
sterile
sterile
Características
lid
lid
skirt
embalagem
pack of 5 ea
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3338
tamanho
48 wells
área da superfície
0.95 cm2 , cell growth area
volume do poço
1.6 mL
volume de trabalho do poço
0.19-0.285 mL
cor
clear
adequação
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
tipo de ligação
CellBIND® surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Individual alphanumerical codes for well identification
- Uniform footprint for ease in stacking
- CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Certified nonpyrogenic
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)