Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
PTEP24H48
Millipore
Insertos de cultura de células suspensas de 24 poços Millicell®
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
cell culture inserts, plate inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiais
polystyrene housing
translucent PET membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
0.2x106 pores/cm2
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parâmetros
37 °C max. temp.
técnica(s)
cell migration: suitable
Altura
15.5 mm
Diâmetro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
volume de trabalho do inserto
0.2 mL
tamanho
24 wells
área da superfície
0.3 cm2
cor
translucent membrane
tamanho de poro
8.0 μm pore size
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Os insertos para cultura celular suspensos Millicell®com membrana de politereftalato de etileno (PET) são ideais para o crescimento e a diferenciação de vários tipos de células. Esse inserto embalado individualmente de forma estéril tem um tamanho de poro de membrana de 8,0 μm e se encaixa na maioria das placas para cultura de tecidos de plástico de 24 poços.
Em placas para cultura de tecidos de plástico, as células podem acessar o meio apenas pelo lado apical, mas nos insertos para cultura de tecidos Millicell®, as células podem acessar o meio pelos lados apical e basolateral. Como resultado, o crescimento, a estrutura e a função das células imitam mais de perto o que ocorre in vivo.
O design flangeado do insert’o o suspende dentro do poço da placa de cultura e possibilita o acesso a ambos os lados da monocamada celular. Os espaços entre três braços salientes facilitam a pipetagem entre a parte externa do inserto e o poço da placa de cultura.
Aplicação
  • Angiogênese
  • Quimiotaxia
  • Migração / Invasão
  • Camadas de alimentação
  • Detecção fluorescente / Imunohistoquímica
  • Metástase e invasão celular tumoral
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protocolos
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Conteúdo relacionado
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.