Documentos
SLHVR33RS
Millipore
Filtro de seringa PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HV, Filtro de seringa PVDF Durapore®, Filtro de seringa PVDF de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
linha de produto
Millex®
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 50
fabricante/nome comercial
Millex® SLHVR33RS
Parâmetros
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altura
27 mm
Diâmetro
33 mm
volume
100 mL
cor
yellow
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
ponto de bolha
≥22 psi, water
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrição geral
Os filtros de seringa estéreis Millex® são ideais para esterilizar solventes orgânicos, soluções aquosas ou ar/gás. Muitos métodos de preparo de amostras especificam os filtros Millex devido à sua qualidade e consistência incomparáveis. Além de terem um volume de retenção mínimo e taxas de vazão mais rápidas, os filtros Millex também suportam maiores pressões de funcionamento e são quimicamente compatíveis com diversas amostras e solventes para minimizar a lixiviação de impurezas extraíveis. Os filtros Millex são produzidos em um ambiente controlado e automatizado com os mais elevados padrões de qualidade.
Aplicação
Esterilização de meios de cultura de tecidos, soluções proteicas ou soluções aquosas
Características e benefícios
  • Adaptado para uma variedade de aplicações com base no tipo de membrana, no invólucro e na classificação de validação
  • Extraíveis baixos e membranas de baixa absorção para perdas mínimas de amostras
  • Taxas de vazão mais rápidas e pressões operacionais mais altas para necessidades de alto desempenho
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany