CLS2483
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
low volume, high binding surface, black
Sinônimo(s):
1 x 8 strip plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round black wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
plate of 12 strips
fabricante/nome comercial
Corning 2483
tamanho
96 wells
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
cor
black
adequação
suitable for (cell cuture)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)