C7795
Cloranfenicol
γ-irradiated
Sinônimo(s):
D-()-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-α-(hidroximetil)-4-nitrofenetil]acetamida, D-(−)-treo-2,2-dicloro-N-[β-hidroxi-α-(hidroximetil)-β-(4-nitrofenil)etil]acetamida, D-(−)-treo-2-dicloroacetamido-1-(4-nitrofenil)-1,3-propanodiol, Cloromicetina
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
powder
pKa
~5.5
pf
149-153 °C (lit.)
solubilidade
absolute ethanol: 5-20 mg/mL (as a stock solution)
methanol: soluble (as a stock solution)
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
chave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de resistência: O uso da cloranfenicol acetiltransferase acetila e inativa o produto.
Espectro da ação antimicrobiana: Este é um antibiótico de amplo espectro contra bactérias gram positivas e gram negativas e é usado principalmente para fins oftálmicos e veterinários.
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?