Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A9758
Sigma-Aldrich
ACES
≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
2-[(2-Amino-2-oxoetil)azaniumil]etanossulfonato, ácido 2-[(Carbamoilmetil)amino]etano-1-sulfônico, N-(carbamoilmetil)taurina, Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanossulfônico, Ácido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
182.20
Beilstein:
2253770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (titration)
Formulário
crystalline powder
pH
3.0-4.5
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>220 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
chave InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido N-(2-Acetamido)-2-aminoetanossulfônico (ACES) é um tampão zwitteriônico usado em pesquisas de bioquímica e biologia molecular. É um dos tampões de′Goods com uma faixa de pH de 6,15 a 8,35. A faixa preferencial do tampão ACES em uma solução aquosa é de 6,1 a 7,5.
Aplicação
O ACES foi usado:
  • como componente do ágar de extrato de levedura tamponado com carvão (BYCE) para plaqueamento de cultura de bactérias e do meio líquido de extrato de levedura tamponado (BYE) para cultura de bactérias[1]
  • para estudar o impacto da mudança de pH na inativação térmica de esporos bacterianos (Bacillus subtills)[2]
  • como um sistema tampão para estudar a despolimerização do amido pela α-amilase durante a exposição à pressão hidrostática.[3]
Também é adequado para uso: como tampões para eletroforese em gel de agarose e poliacrilamida; na focalização isoelétrica de proteínas; na análise de autolisinas bacterianas em um sistema descontínuo de eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE).
Outras notas
O produto destina-se apenas ao uso em laboratório e não é adequado para fins medicinais, domésticos ou outros.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
MOBS ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M3295
MOBS
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
Catalytic activity of $\beta$-amylase from barley in different pressure/temperature domains
Heinz V, et al.
Biotechnology Progress (2005)
High-content assay to measure mitochondrial function and bacterial vacuole size in infected human primary macrophages
Drame M, et al.
STAR protocols (2023)
Shift of pH-value during thermal treatments in buffer solutions and selected foods
Reineke K, et al.
International journal of food properties (2011)
COMET challenges paradigm of ACE inhibition in mild heart failure.
Cardiovascular journal of South Africa : official journal for Southern Africa Cardiac Society [and] South African Society of Cardiac Practitioners, 14(4), 207-208 (2003-11-19)
D J Chappell
Clinical chemistry, 31(8), 1384-1386 (1985-08-01)
The hereditary deficiency variants of alpha 1-antitrypsin that are associated with diseases such as emphysema are usually identified by use of isoelectric focusing on polyacrylamide gels. Agarose is a simpler, faster, safer, and more reliable medium for this, but resolution
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra tampões biológicos de alta pureza para escala de produção. Assegure a estabilidade, o controle de pH e o fornecimento consistente com as nossas soluções de fabricação especializadas.