Documentos Principais
B9754
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
BIS-TRIS
≥98.0% (titration)
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hidroximetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanol, 2-Bis(2-hidroxietil)amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Beilstein:
2205275
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (titration)
Formulário
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
cor
white
faixa de pH útil
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubilidade
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
adequação
suitable for Western blot
suitable for column chromatography of proteins
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
chave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O bis-tris metano, também conhecido como BIS-TRIS ou BTM, é um agente tampão zwitteriônico amplamente empregado em pesquisas bioquímicas e biológicas. Ele é eficaz em soluções aquosas em uma faixa de pH de 5,8 a 7,2 e apresenta mudanças mínimas em sua constante de dissociação. Além disso, ele pode ser usado como um substituto para o tampão cacodilato altamente tóxico e também é reconhecido por sua capacidade de formar complexos com diferentes metais.
Aplicação
BIS-Tris tem sido usado:
  • como um tampão para eletroforese[1]
  • como um componente do buffer de transferência para Western Blotting[2]
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisa biológica e bioquímica
  • Tamponamento eficaz de pH 5,8-7,2 (25 °C) com um pKa de 6,5 (25 °C)
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Raman Kumar et al.
STAR protocols, 3(4), 101693-101693 (2022-09-20)
Immunoprecipitation (IP) of endogenously expressed proteins is one of the most biologically relevant techniques to identify protein-protein interactions. We describe an adaptable IP protocol reliant on a specific antibody to the target protein. We detail a quantitative proteomics workflow for
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
Protocolos
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review