Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
T1375
Sigma-Aldrich
TES
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 2-[(2-hidroxi-1,1-bis(hidroximetil)etil)amino]etanossulfônico, Ácido N-[Tris(hidroximetil)metil]-2-aminoetanossulfônico, Ácido livre TES
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
229.25
Beilstein:
1957061
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pf
~225 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
chave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O TES é usado no tampão TES para determinar a atividade da anticolagenase em caules da árvore marula (Sclerocarya birrea).[1] Também foi usado em tampões para meio de cultura celular.[2][3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Anti-aging potential of extracts from Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst and its chemical profiling by UPLC-Q-TOF-MS
Shoko T, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 54-54 (2018)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Hernandez-Gras F, et al.
The Plant Journal, 18(1), 54-54 (2013)
Palmelloids formation in Chlamydomonas reinhardtii: defence against rotifer predators?
Lurling M and Beekman W
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology, 42(2), 65-72 (2006)
Carmen Hierro-Bujalance et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 571258-571258 (2020-10-13)
The germinal matrix-intraventricular hemorrhage (GM-IVH) is one of the most devastating complications of prematurity. The short- and long-term neurodevelopmental consequences after severe GM-IVH are a major concern for neonatologists. These kids are at high risk of psychomotor alterations and cerebral
R H Martin et al.
Biology of reproduction, 47(2), 268-270 (1992-08-01)
Human sperm karyotypes can be prepared after fusion of human sperm with Golden hamster oocytes. Most laboratories use one of two methods of sperm capacitation: incubation of freshly-ejaculated sperm in Biggers, Whitten, and Whittingham (BWW) medium for 5-7 h at
Protocolos
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.