Documentos Principais
P6757
Sigma-Aldrich
PIPES
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Piperazina-1,4-bis(ácido 2-etanossulfônico), Piperazina-N,N′-bis(ácido 2-etanossulfônico), Ácido 1,4-piperazinadietanossulfônico
Selecione um tamanho
25 G
R$ 298,00
100 G
R$ 864,00
500 G
R$ 3.091,00
1 KG
R$ 5.262,00
25 KG
Consulta
R$ 298,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 298,00
100 G
R$ 864,00
500 G
R$ 3.091,00
1 KG
R$ 5.262,00
25 KG
Consulta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
302.37
Beilstein:
817713
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 298,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
chave InChI
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O PIPES é um integrante da série de tampões de ácido etanossulfônico, introduzidos pela primeira vez por Good et al.,[1] desenvolvidos para atender a determinados critérios: pKa intermediário, solubilidade máxima em água e solubilidade mínima em todos os outros solventes, mínimos efeitos de sais, alteração mínima em pKa com temperatura, química e enzimaticamente estável, absorção mínima em faixa espectral visível ou UV e facilmente sintetizado. Como seu pKa a 37 °C é próximo do pH fisiológico, o PIPES tem aplicações em trabalho de cultura celular.
Aplicação
A fixação de amostras de tecidos vegetais e animais com glutaraldeído pode causar perda de lipídios, resultando em alterações morfológicas aparentes. A perda de lipídios e artefatos foram minimizados quando o PIPES foi usado para tamponar o fixador glutaraldeído.[2][3]
A atividade da fosfatase alcalina é perdida seletivamente em determinadas organelas de hepatócitos de rato quando fixadas para ultracitoquímica com glutaraldeído tamponado com cacodilato. Quando o PIPES foi usado como tampão, a retenção da atividade foi 60% maior.[4]
A fixação de zoosporos fúngicos para microscopia de fluorescência e microscopia eletrônica foi ideal com uma combinação de glutaraldeído e formaldeído em tampão PIPES.[5]
Ligação
A Sigma-Aldrich oferece PIPES testado para cultura celular com certificação BioPerformance (n.º do produto P1851), bem como vários sais diferentes para maior praticidade no preparo do tampão, e PIPES BioXtra (n.º do produto P8203) que é testado quanto à presença metais em níveis de traço.
Nota de preparo
Os tampões podem ser preparados com a adição de uma solução de base ao PIPES, ácido livre para titular até o pH apropriado ou com a mistura de soluções equimolares do sal monossódico e do sal dissódico para titular até o pH apropriado.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
ACES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
A9758
ACES
Chromeazurol S Dye content 45 %
Sigma-Aldrich
199532
Chromeazurol S
MOPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
M8389
MOPSO
The role of the buffer in the fixation of biological specimens for transmission and scanning electron microscopy
Schiff, R.I. and Gennaro, J.F., Jr.
Scanning, 2, 135-135 (1979)
K Yamamoto et al.
Histochemistry, 77(3), 339-351 (1983-01-01)
Effects of NaOH-PIPES buffer used as a vehicle for aldehyde fixative on alkaline phosphatase (ALPase) activity demonstrated cyto- and biochemically were compared with those of routinely used cacodylate buffer. The reaction products showing ALPase activity demonstrated ultracytochemically were confined to
Use of PIPES buffer in the fixation of plant cells for electron microscopy
Salema, R. and Brandao, I.
Journal of Submicroscopic Cytology, 9, 79-79 (1973)
A R Hardham
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 33(2), 110-118 (1985-02-01)
The study of the surface properties of zoospores and cysts of the fungus Phytophthora cinnamomi required a fixation regime that would preserve the cells adequately and not interfere with binding and detection of probes on the cell surface. When they
Buffers for enzymes.
J S Blanchard
Methods in enzymology, 104, 404-414 (1984-01-01)
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra tampões biológicos de alta pureza para escala de produção. Assegure a estabilidade, o controle de pH e o fornecimento consistente com as nossas soluções de fabricação especializadas.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf