H9882
4-Hydroxybenzhydrazide
powder, ≥97%
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzoylhydrazine, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide
Selecione um tamanho
R$ 561,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 561,00
Disponível para enviar em01 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Hydroxybenzhydrazide, ≥97%
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
pf
264-266 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
acetic acid: water (1:1): 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 360 nm; λem 425 nm (reacted with 5-hydroxymethyl-furaldehydezinc acetate)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
chave InChI
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Invertase