Documentos
A2576
Sigma-Aldrich
Agarose
Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sinônimo(s):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
tipo
Type IX-A
forma
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤7% water
cinzas
≤0.4%
EEO
≤0.12
pf
≤62 °C
temperatura de transição
gel point ≤20 °C (1.5% gel)
força do gel
≥300 g/cm2 (1.5% gel)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.14%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Descrição geral
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties. Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically.
Aplicação
Agarose has been used:
  • in thaumatin and elastase protein crystallization
  • in microcasting using a polydimethylsiloxane (PDMS) mold with micro-channel
  • in agarose micro-confinement array
Agarose is super low melting point and recommended for use in capillary electrophoresis, tissues & cell culture, and viral plaque assay.
Yields unusually strong gels for an ultra-low gelling agarose. Ideal for electrophoresis of heat-labile samples and for growth of hybridomas or other cell lines.
Nota de análise
Tem-se a seguir uma lista das propriedades associadas com as nossas agaroses:
Teor de sulfato - usado como indicador de pureza, uma vez que o sulfato é o principal grupo iônico presente.
Força do gel - a força que deve ser aplicada a um gel para que se frature.
Ponto de gel - a temperatura na qual uma solução de agarose aquosa forma um gel ao se resfriar. Soluções de agarose exibem histerese na transição líquido para gel, ou seja, o seu ponto de gel não é o mesmo que a sua temperatura de fusão.
Eletroendosmose (EEO) - um movimento de líquido através do gel. Grupos aniônicos em um gel de agarose são afixados à matriz e não podem se mexer, mas contracátions dissociáveis podem migrar no sentido do cátodo na matriz, o que dá origem à EEO. Como o movimento eletroforético de biopolímeros é, em geral, no sentido do ânodo, a EEO pode perturbar separações em função da convecção interna.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Agarose Type I-A, low EEO
Sigma-Aldrich
A0169
Agarose
Agarose Medium EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
A6877
Agarose
Agarose High EEO, for molecular biology
Sigma-Aldrich
05066
Agarose
Agarose BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Sigma-Aldrich
A7431
Agarose
Agarose Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarose
Agarose Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarose
Agarose Low EEO, for Immunoelectrophoresis
Sigma-Aldrich
A4679
Agarose
Jan T Burri et al.
The New phytologist, 220(1), 187-195 (2018-06-16)
Physical forces are involved in the regulation of plant development and morphogenesis by translating mechanical stress into the modification of physiological processes, which, in turn, can affect cellular growth. Pollen tubes respond rapidly to external stimuli and provide an ideal
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, 4(62) (2012)
Protein crystallization in agarose gel with high strength: developing an automated system for protein crystallographic processes
Sugiyama S, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 48(7R), 075502-075502 (2009)
Simple agarose micro-confinement array and machine-learning-based classification for analyzing the patterned differentiation of mesenchymal stem cells
Tanaka N, et al.
PLoS ONE, 12(4), e0173647-e0173647 (2017)
Microcasting with agarose gel via degassed polydimethylsiloxane molds for repellency-guided cell patterning
Tanaka N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(60), 54754-54762 (2016)