Merck
Pular para
A8763
Albumina
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
HSA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
100 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 600,00
250 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.037,00
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.665,00
5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 9.440,00
10 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 17.418,00
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 37.597,00
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Concentration:
≤1% (Globulin)
R$ 600,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
concentration
≤1% (Globulin)
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
A albumina é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo. O fígado produz a albumina humana.
Application
A albumina foi usada para testar seu efeito sobre a atividade bactericida in vitro do cefditoreno contra Streptococcus pneumonia resistente à penicilina. Ela é clinicamente usada em condições graves e frequentemente de risco à vida, como choque e perda sanguínea decorrentes de trauma, queimaduras e cirurgia.
A albumina foi usada para estudar apoptose induzida por albumina nas células do túbulo proximal. Ela também foi usada em moléculas de adesão celular e estudos de tratamento de superfície.
Biochem/physiol Actions
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. A albumina pode se ligar a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (por exemplo, ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. Observa-se também que a albumina se liga a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (p. ex., ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Other Notes
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Disclaimer
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
A1887A3782A1653
Albumina lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8763
Albumina
Albumina lyophilized powder, essentially fatty acid free
Sigma-Aldrich
A1887
Albumina
Albumina lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3782
Albumina
Albumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A1653
Albumina
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free
description
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)