Documentos Principais
A9731
Sigma-Aldrich
Albumina
Albumin human
Cellastim S, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Cellastim S, rHSA, rHSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
recombinante
expressed in rice
Ensaio
≥96% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
monomer ~67 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/mg protein
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Aplicação
Esta variante recombinante é recomendada para uso em pesquisa farmacológica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME); cultura celular; pesquisa de liberação de medicamento e criopreservação de células.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Características e benefícios
Cellastim é uma albumina humana recombinante (rHA) bem definida e sem componentes de origem animal. Concebida para aplicações em cultura celular, a Cellastim é um potente suplemento para meios que supera a albumina humana derivada de plasma, albumina sérica bovina e outras fontes de albumina humana recombinante. A Cellastim oferece desempenho consistente, ao invés da variabilidade associada a hidrolisados e extratos. A Cellastim é ideal para uso em meios de cultura celular para células de ovário de hamster chinês (CHO), hibridoma, células da linhagem VERO, células-tronco e células primárias.
Vantagens
  • Elimina aditivos derivados de animais
  • Segura e permite conformidade com as exigências regulatórias
  • Eficácia comprovada no aprimoramento do crescimento de células-tronco em linhagens de células-tronco embrionárias, mesenquimais, neurais, cardíacas, hepáticas, renais, queratinócitos e fibroblastos.
  • Mantém as células-tronco em estado não diferenciado
  • Elimina a necessidade de revestir placas de cultura para linhagens celulares aderentes
  • Fornece meio bem definido e consistente para células-tronco
Nota de análise
Testada por SDS-PAGE
Outras notas
1). Direitos de patente
Ep2230311
EUA. Patente nº 10,618,951
EUA. Patente nº 10,981,974
EUA. Patente nº 11,492,3892.
2). Direitos de marca registrada
EUA. Reg. 5,696,531
Reg. internacional 1,456,207
Para ver mais informações sobre a Cellastim, baixe o Prospecto da Cellastim, Pôster da Cellastim para CHO e o Pôster da Cellastim para hibridoma.
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Informações legais
Cellastim is a trademark of InVitria
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Albumina lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8763
Albumina
Albumina lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A4327
Albumina
Wireeya Chawjiraphan et al.
MethodsX, 7, 101114-101114 (2020-11-17)
A simple and sensitive graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensor is developed to quantify albuminuria in urine samples. The developed aptasensor used the specific target binding property of aptamer and fluorescence quenching property of graphene oxide to determine the concentration of
Yasuhiro Kawai et al.
PloS one, 13(5), e0196655-e0196655 (2018-05-26)
Serum albumin is the major intravascular antioxidant. Though oxidative stress plays an important role in the pathophysiology of Immunoglobulin A nephropathy (IgAN), the association between serum albumin and the progression of IgAN is not entirely understood. This retrospective cohort study
Yongjia Fan et al.
ACS biomaterials science & engineering, 3(8), 1510-1518 (2016-08-14)
The development of platforms for the expansion and directed differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) in large quantities under xeno-free conditions is a key step toward the realization of envisioned stem cell-based therapies. Microcarrier bioreactors afford great surface-to-volume ratio
D Moreno et al.
Theriogenology, 84(7), 1053-1060 (2015-08-19)
The aim of this study was to develop an in vitro embryo culture medium without either fetal calf serum or BSA, using various growth factors and cytokines (GFs-CYKs; IGF-I, IGF-II, bFGF, LIF, GM-CSF, TGF-β1, and PDGF-BB), and other molecules with
Thomas J Esparza et al.
Scientific reports, 10(1), 22370-22370 (2020-12-24)
There are currently few approved effective treatments for SARS-CoV-2, the virus responsible for the COVID-19 pandemic. Nanobodies are 12-15 kDa single-domain antibody fragments that can be delivered by inhalation and are amenable to relatively inexpensive large scale production compared to other
Artigos
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Lipid Induced Insulin Resistance
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews