Documentos Principais
A7736
Sigma-Aldrich
Albumina
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
rHSA
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.086,00
R$ 1.086,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.086,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
R$ 1.086,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Ensaio
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
monomer ~67 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Aplicação
Esta variante recombinante é recomendada para uso em pesquisa farmacológica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME); cultura celular; pesquisa de liberação de medicamento e criopreservação de células.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
propriedades físicas
Construct with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin confirmed x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by eliminating the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Also blocked at Cys34 to improve stability, monomer content and homogeneity.
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Informações legais
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mika Suga et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1965, 35-48 (2019-05-10)
Cranial neural crest cells (NCCs) migrate to the branchial arches and give rise to the majority of cranial mesenchyme that eventually differentiates into odontoblasts, cartilage, craniofacial bone, and connective tissue; a subset of these cells differentiate into cranial ganglia. Here
Insights into the effects of N-glycosylation on the characteristics of the VC1 domain of the human receptor for advanced glycation end products (RAGE) secreted by Pichia pastoris.
Degani, et al.
Glycoconjugate Journal, 36, 27-38 (2020)
Francesco Scavello et al.
Aging, 11(6), 1648-1663 (2019-03-25)
The receptor for advanced glycation end-products (RAGE) recognizes several ligands involved in inflammatory diseases. Two circulating soluble isoforms exist: esRAGE derived from alternative splicing and cRAGE generated by the membrane-bound RAGE (FL-RAGE) proteolysis. Together, esRAGE and cRAGE constitute sRAGE and
Jay Jagannathan et al.
Journal of neurosurgery, 109(3), 547-552 (2008-09-02)
Convection-enhanced delivery (CED) is increasingly used to investigate new treatments for central nervous system disorders. Although the properties of CED are well established in normal gray and white matter central nervous system structures, the effects on drug distribution imposed by
Kah Yong Tan et al.
Cytotherapy, 17(8), 1152-1165 (2015-07-04)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are being investigated as potential cell therapies for many different indications. Current methods of production rely on traditional monolayer culture on tissue-culture plastic, usually with the use of serum-supplemented growth media. However, the monolayer culturing system
Questions
  1. Hi there, I am looking at the product A7736 recombinant human albumin and I see it is "Albagen™ synonym" according to the description. I know that Albagen has a single deletion N-terminus. So it is not 100% HSA. what about A7736?
    1 answer
    1. This product is constructed with a single deletion of Asp from the N-terminus to create a hypoallergenic construct. Structural equivalence to native albumin is confirmed by x-ray crystallography. The Asp deletion eliminates an important antigenic determinant by removing the principal copper and nickel binding site of albumin. The first three residues of human albumin are considered non-structural. Additionally, the product is blocked at Cys34 to improve stability, monomer content, and homogeneity.