A9080
Albumin solution human
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
29.5-35.0% protein (biuret)
30% in 0.85% sodium chloride
técnica(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3