Documentos Principais
8.20071
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Luminol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
208-309-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
318-320 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1[nH][c](c2c([c]1=O)c(ccc2)N)=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
chave InChI
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3