123072
Luminol
97%
Sinônimo(s):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
chave InChI
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a chemiluminiscent substance. Used to measure opsonic and phagocytic function.
- As a biological sensor. Used to detect the polymorphonuclear leukocytes (PMNL) response in a patient with a myeloperoxidase (MPO) deficiency.
- Used as a forensic test for blood.
Características e benefícios
- Very effective chemiluminiscent compound.
- Can detect sub-part per billion levels of metal ions with simple and inexpensive instrumentation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.