C9008
p-Coumaric acid
≥98% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
trans-4-Hydroxycinnamic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
cor
white to yellow
pf
214 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide