A6926
3-Amino-9-ethylcarbazole
chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Produtos recomendados
product name
3-Amino-9-ethylcarbazole, tablet
forma
tablet
Nível de qualidade
solubilidade
DMF: 1 tablet/5 mL
cadeia de caracteres SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
chave InChI
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Quantidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.